3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC201204-1G
PC201204-250MG
PC201204-5G
APOSPC201204-1GEA
1830
CZK
APOSPC201204-1G
APOSPC201204-250MG
APOSPC201204-5G
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec:
C8H5F2NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847159 CAS číslo: 228421-83-8 |