Tisk…
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201201-10G PC201201-1G PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA 12530 CZK
APOSPC201201-10G APOSPC201201-1G APOSPC201201-5G
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
3-Fluoro-4-pyridone
Vzorec: C₅H₄FNO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 22282-73-1