Tisk…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 622 CZK
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972657
CAS číslo: 97760-97-9