Tisk…
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201189-1G PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA 3840 CZK
APOSPC201189-1G APOSPC201189-5G
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405741
CAS číslo: 192927-69-8