Tisk…
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
PC201187-100MG PC201187-1G PC201187-250MG
APOSPC201187-100MGEA 2860 CZK
APOSPC201187-100MG APOSPC201187-1G APOSPC201187-250MG
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16038807
CAS číslo: 191478-99-6