Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 2320 CZK
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828280
CAS číslo: 172215-91-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III