Tisk…
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201167-100MG PC201167-1G PC201167-250MG
APOSPC201167-100MGEA 2450 CZK
APOSPC201167-100MG APOSPC201167-1G APOSPC201167-250MG
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,5400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09746440
CAS číslo: 1683-75-6