Tisk…
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201150-10G PC201150-1G PC201150-5G
APOSPC201150-10GEA 14680 CZK
APOSPC201150-10G APOSPC201150-1G APOSPC201150-5G
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,0000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835200
CAS číslo: 154257-76-8