Tisk…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA 1990 CZK
APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056877
CAS číslo: 147149-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III