Tisk…
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylbenzonitrile
PC201142-25G
APOSPC201142-25GEA 4860 CZK
APOSPC201142-25G
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974126
CAS číslo: 146137-79-3