Tisk…
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201138-100MG PC201138-250MG
APOSPC201138-100MGEA 7840 CZK
APOSPC201138-100MG APOSPC201138-250MG
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
3-Bromo-5-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690573
CAS číslo: 1416439-00-3