Tisk…
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201118-100MG PC201118-250MG
APOSPC201118-100MGEA 2740 CZK
APOSPC201118-100MG APOSPC201118-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₂ClF₃N₂
MW: 170,52 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375186
CAS číslo: 131797-35-8