4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201116-100MG
PC201116-1G
PC201116-250MG
APOSPC201116-100MGEA
4400
CZK
APOSPC201116-100MG
APOSPC201116-1G
APOSPC201116-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Vzorec:
C₈H₈F₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972985 CAS číslo: 131395-17-0 |