4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
PC201111-1G
PC201111-250MG
PC201111-5G
APOSPC201111-1GEA
6150
CZK
APOSPC201111-1G
APOSPC201111-250MG
APOSPC201111-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₃BrFNO MW: 204 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09870050 CAS číslo: 128071-77-2 |