3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201100-100MG
PC201100-1G
PC201100-250MG
APOSPC201100-100MGEA
2610
CZK
APOSPC201100-100MG
APOSPC201100-1G
APOSPC201100-250MG
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine
Vzorec:
C5H2Br2FN MW: 254,882 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13193300 CAS číslo: 1260843-59-1 |