Tisk…
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 4960 CZK
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193285
CAS číslo: 1257853-72-7