Tisk…
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201096-100MG PC201096-1G PC201096-250MG
APOSPC201096-100MGEA 2480 CZK
APOSPC201096-100MG APOSPC201096-1G APOSPC201096-250MG
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18258637
CAS číslo: 1256821-83-6