Tisk…
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
PC201093-100MG PC201093-1G PC201093-250MG
APOSPC201093-100MGEA 7080 CZK
APOSPC201093-100MG APOSPC201093-1G APOSPC201093-250MG
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21336690
CAS číslo: 1252782-43-6