Tisk…
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201069-1G PC201069-250MG PC201069-5G
APOSPC201069-1GEA 1880 CZK
APOSPC201069-1G APOSPC201069-250MG APOSPC201069-5G
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine
Vzorec: C5H4ClFN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260907
CAS číslo: 1214330-79-6