3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201059-1G
PC201059-5G
PC201059-250MG
APOSPC201059-1GEA
3020
CZK
APOSPC201059-1G
APOSPC201059-5G
APOSPC201059-250MG
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrFN MW: 190,0130 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18257616 CAS číslo: 1211517-76-8 |