Tisk…
2-Bromo-5-fluoropyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201057-100MG PC201057-1G PC201057-250MG
APOSPC201057-100MGEA 1210 CZK
APOSPC201057-100MG APOSPC201057-1G APOSPC201057-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrazine 98%
2-Bromo-5-fluoropyrazine
Vzorec: C₄H₂BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702726
CAS číslo: 1209459-10-8