Tisk…
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201037-1G PC201037-250MG
APOSPC201037-1GEA 7840 CZK
APOSPC201037-1G APOSPC201037-250MG
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13659409
CAS číslo: 1163729-47-2