1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC201032-1G
PC201032-250MG
PC201032-5G
APOSPC201032-1GEA
1450
CZK
APOSPC201032-1G
APOSPC201032-250MG
APOSPC201032-5G
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene 97%
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₂ClF₂NO₂ MW: 193,54 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10686546 CAS číslo: 1151767-58-6 |