Tisk…
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 3940 CZK
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18426013
CAS číslo: 1147558-43-7