Tisk…
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201025-1G PC201025-25G PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA 1880 CZK
APOSPC201025-1G APOSPC201025-25G APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Vzorec: C6H3FN2
MW: 122.10 g/mol
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112524
CAS číslo: 113770-88-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III