Tisk…
6-Fluoroisoquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201019-1G PC201019-5G
APOSPC201019-1GEA 1580 CZK
APOSPC201019-1G APOSPC201019-5G
6-Fluoroisoquinoline 95+%
6-Fluoroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
MW: 147,1491 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226829
CAS číslo: 1075-11-2