Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 2360 CZK
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972928
CAS číslo: 106877-29-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III