Tisk…
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201013-1G PC201013-250MG
APOSPC201013-1GEA 6020 CZK
APOSPC201013-1G APOSPC201013-250MG
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine 97%
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 105655-00-3