Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,4-Ditrifluoromethylaniline
PC2007-25G PC2007-5G
APOSPC2007-25GEA 0 CZK
APOSPC2007-25G APOSPC2007-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Vzorec: C₈H₅F₆N
Bod varu: 50 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236209
CAS číslo: 367-71-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III