Tisk…
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 622 CZK
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Bod varu: 78…80 °C/0,05mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203990
CAS číslo: 204707-42-6