Tisk…
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 13260 CZK
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₈ClF₂NO₂
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173416
CAS číslo: 311346-69-7