Tisk…
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200601-1G PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA 4100 CZK
APOSPC200601-1G APOSPC200601-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272333
CAS číslo: 18529-04-9