Tisk…
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200600-1G PC200600-5G
APOSPC200600-1GEA 857 CZK
APOSPC200600-1G APOSPC200600-5G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅FN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664560
CAS číslo: 20358-07-0