Tisk…
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2006-100G PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA 1580 CZK
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013389
CAS číslo: 67567-26-4