Tisk…
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200565-1G PC200565-5G
APOSPC200565-1GEA 5720 CZK
APOSPC200565-1G APOSPC200565-5G
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272335
CAS číslo: 18615-59-3