Tisk…
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200558-1G PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA 1490 CZK
APOSPC200558-1G APOSPC200558-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇ClFN
MW: 195.62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272332
CAS číslo: 18529-01-6