Tisk…
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200541-1G PC200541-100MG PC200541-250MG PC200541-500MG PC200541-2.5G PC200541-5G
APOSPC200541-1GEA 5130 CZK
APOSPC200541-1G APOSPC200541-100MG APOSPC200541-250MG APOSPC200541-500MG APOSPC200541-2.5G APOSPC200541-5G
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00104658
CAS číslo: 288401-64-9