Tisk…
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 5490 CZK
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO₃
Bod tání: 58…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756447
CAS číslo: 954230-39-8