Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 2530 CZK
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261257
CAS číslo: 651026-98-1