Tisk…
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC200440-25G
APOSPC200440-25GEA 4200 CZK
APOSPC200440-25G
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,076 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16996321
CAS číslo: 870238-67-8