Tisk…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid,pinacol ester, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PC200435-5G
APOSPC200435-5GEA 4200 CZK
APOSPC200435-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BFO₄
MW: 280,0997 g/mol
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855962
CAS číslo: 603122-79-8