Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200410-100G
PC200410-25G
PC200410-5G
APOSPC200410-100GEA
2780
CZK
APOSPC200410-100G
APOSPC200410-25G
APOSPC200410-5G
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203731 CAS číslo: 179232-29-2 |