Methyl-5-fluoronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200409-25G
PC200409-5G
APOSPC200409-25GEA
5360
CZK
APOSPC200409-25G
APOSPC200409-5G
Methyl-5-fluoronicotinate
Methyl-5-fluoronicotinate
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01692049 CAS číslo: 455-70-9 |