Tisk…
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC200406-1G PC200406-500MG PC200406-5G
APOSPC200406-1GEA 7540 CZK
APOSPC200406-1G APOSPC200406-500MG APOSPC200406-5G
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131135
CAS číslo: 204384-26-9