Tisk…

4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride

PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 417 CZK
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Bod varu: 100…105 °C/11mmHg
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190117
CAS číslo: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR