Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200396-1G PC200396-500MG
APOSPC200396-1GEA 4140 CZK
APOSPC200396-1G APOSPC200396-500MG
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06857923
CAS číslo: 144060-99-1