Tisk…
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200353-1G PC200353-500MG
APOSPC200353-1GEA 17390 CZK
APOSPC200353-1G APOSPC200353-500MG
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₀F₃IN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921595
CAS číslo: 1353878-20-2