Tisk…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 17390 CZK
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Bod tání: 171 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22373654
CAS číslo: 1379526-94-9