Tisk…
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200348-1G PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA 10290 CZK
APOSPC200348-1G APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Bod tání: 43…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16159159
CAS číslo: 159768-51-1