Tisk…
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 13860 CZK
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₃
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20482373
CAS číslo: 1007455-23-3